(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(S)-1-Aminopropan-2-ol, (S)-(+)-Isopropanolamine, (S)-(+)-1-Amino-2-propanol, (+)-1-Aminopropan-2-ol, (S)-Isopropanolamine, (+)-Isopropanolamine
218980010
218980050
218980250
ACRO218980010EA
86.64
EUR
ACRO218980010
ACRO218980050
ACRO218980250
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol 98+%
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol
Vzorec:
C₃H₉NO Mw: 75.11 Teplota varu: 160 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: 19…21 °C Hustota: 0.954 g/cm³ Teplota vzplanutia: 71 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064429 Číslo CAS: 2799-17-9 EINECS: 220-533-4 OSN: 2735 ADR: 8 III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4465 to 1.4495 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | +16° to +20° (20°C, 589 nm) (c=1.8, H2O) |