Tlačiť
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L11030.03 L11030.06 L11030.14
L11030.03EA 57.76 EUR
L11030.03 L11030.06 L11030.14
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Purity: 98% CAS No.: 35320-23-1 Molecular Formula: C3H9NO Formula Weight: 75.11 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4493 Boiling Point: 174-176° Beilstein Reference: 1718866 Optical Rotation: -22° (c=2 in ethanol) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00064413
Vzorec: C₃H₉NO
Teplota varu: 174…176 °C
Hustota: 0,965
Teplota vzplanutia: 83 °C (181 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064413
Číslo CAS: 35320-23-1
OSN: 2735
ADR: 8,III