(S)-(+)-2-Aminooctane ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(S)-(+)-2-Octylamine, (S)-(+)-1-Methylheptylamine
L19309.03
L19309.06
L19309.14
L19309.03EA
67.79
EUR
L19309.03
L19309.06
L19309.14
(S)-(+)-2-Aminooctane ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(+)-2-Aminooctane
Purity: 99+%
CAS No.: 34566-04-6
Molecular Formula: C8H19N
Formula Weight: 129.25
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4235
Melting Point:
Vzorec:
C₈H₁₉N Teplota varu: 163…165 °C Teplota tavenia: < –20 °C Hustota: 0,770 Teplota vzplanutia: 50 °C (122 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01091021 Číslo CAS: 34566-04-6 OSN: 2734 ADR: 8,II |