Tlačiť
L(+)-vinan sodno-draselný tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Potassium sodium (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate tetrahydrate, Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydrate, Sodium potassium tartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid potassium sodium salt tetrahydrate, (R,R)-(+)-Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Rochelle salt, L(+)-Tartaric acid potassium sodium salt tetrahydrate, (+)-Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
S2377-1KG S2377-500G S2377-5KG
SIALS2377-1KGEA 110.55 EUR
SIALS2377-1KG SIALS2377-500G SIALS2377-5KG
L(+)-vinan sodno-draselný tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
L(+)-vinan sodno-draselný tetrahydrát
Vzorec: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Mw: 282.22
Teplota tavenia: 70…80 °C
Hustota: ∼1.767 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150989
Číslo CAS: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM