Tlačiť
L(+)-Hydrogenvinan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Potassium hydrogen L-tartrate, Potassium acid tartrate, Potassium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, Potassium Bitartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid potassium salt, L(+)-Tartaric acid potassium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
25506-1KG 25506-6X1KG
SIAL25506-1KGEA 77.82 EUR
SIAL25506-1KG SIAL25506-6X1KG
L(+)-Hydrogenvinan draselný, Sigma-Aldrich®
L(+)-Hydrogenvinan draselný
Vzorec: KOOC(CHOH)₂COOH
Mw: 188.18
Teplota tavenia: 250
Hustota: 1.943 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00065392
Číslo CAS: 868-14-4
EINECS: 212-769-1
Merck Index: 13,07697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355f72f319f5589f12d60c6dfffecdec31cee083&vid=4a750ad5d4a91fd4c2885832ee80b7b64cdcc42a&prid=web&clid=SAPDAM