L(+)-Hydrogenvinan draselný ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A15281.0B
A15281.0I
A15281.30
A15281.0BEA
68.99
EUR
A15281.0B
A15281.0I
A15281.30
L(+)-Hydrogenvinan draselný ≥98%
L(+)-Hydrogenvinan draselný
Purity: 98+%
CAS No.: 868-14-4
Molecular Formula: C4H5KO6
Formula Weight: 188.18
Melting Point: ca 267° dec.
Beilstein Reference: 6119985
Merck Reference: 14,7615
MDL No.: MFCD00065392
Vzorec:
KOOC(CHOH)₂COOH Teplota tavenia: ∼ 267 °C (rozkl.) Hustota: 1,954 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00065392 Číslo CAS: 868-14-4 EINECS: 212-769-1 Merck Index: 14,7615 |