L(+)-kyselina vinná ≥99%, krystalický, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
20715.290EA
111.51
EUR
20715.290
20715.368
20715.460
L(+)-kyselina vinná ≥99%, krystalický, GPR RECTAPUR®
L(+)-kyselina vinná
Vzorec:
C₄H₆O₆ Teplota varu: 399 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 168…170 °C Hustota: 1,759 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 150 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064207 Číslo CAS: 87-69-4 EINECS: 201-766-0 REACH: 01-2119537204-47 Merck Index: 13,09158 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.2 % |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |