Tlačiť
L(+)-kyselina vinná, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00804.0250 1.00804.1000 1.00804.5000
1.00804.0250EA 62.58 EUR
1.00804.0250 1.00804.1000 1.00804.5000
L(+)-kyselina vinná, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
L(+)-kyselina vinná
Vzorec: C₄H₆O₆
Teplota varu: 399 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 168…170 °C
Hustota: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 150 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064207
Číslo CAS: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1390 g/l (20 °C)
Melting Point 168 - 170 °C
Molar Mass 150.08 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Flash Point 210 °C
Density 1.76 g/cm3 (20 °C)
pH 1.6 (100 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 425 °C