Tlačiť
L(-)-Malic acid for racemat separation, for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00384.0010 8.00384.0050 8.00384.0500 8.00384.0005
8.00384.0010EA 36.13 EUR
8.00384.0010 8.00384.0050 8.00384.0500 8.00384.0005
L(-)-Malic acid for racemat separation, for synthesis, Sigma-Aldrich®
L(-)-Malic acid
Vzorec: C₄H₆O₅
Mw: 134.09
Teplota varu: 322
Teplota tavenia: 101…104 °C
Hustota: 1.595 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064213
Číslo CAS: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 13,05730
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 160 g/l (20 °C)
Melting Point 101 - 104 °C
Molar Mass 134.08 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 140 °C (decomposition)
Density 1.60 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)