Tlačiť
D-(+)-Malic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (R)-(+)-Hydroxysuccinic acid, D(+)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (R)-(+)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, D(+)-Malic acid, D(+)-Hydroxysuccinic acid, (R)-2-Hydroxysuccinic acid
153500050 153500010 153500250
ACRO153500050EA 110.15 EUR
ACRO153500050 ACRO153500010 ACRO153500250
D-(+)-Malic acid 98%
D-(+)-Malic acid
Vzorec: C₄H₆O₅
Mw: 134.09
Teplota varu: 322
Teplota tavenia: 99…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004245
Číslo CAS: 636-61-3
EINECS: 211-262-2
Merck Index: 13,05307
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 104 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≤1 % Fumaric acid
Specific optical rotation +1.8° to +2.6° (20 °C, 589 nm) (c=3, Water)
Titration with NaOH ≥97.5 %