Tlačiť
Kyselina L(+)-glutamová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
G1251-100G G1251-1KG G1251-500G G1251-5KG
SIALG1251-100GEA 57.76 EUR
SIALG1251-100G SIALG1251-1KG SIALG1251-500G SIALG1251-5KG
Kyselina L(+)-glutamová, Sigma-Aldrich®
Kyselina L(+)-glutamová
Vzorec: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Teplota varu: 325 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 160 °C
Hustota: 1,538 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002634
Číslo CAS: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM