Tlačiť
Kyselina L(+)-glutamová 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
156210010 156211000 156212500 156210050
ACRO156210010EA 107.9 EUR
ACRO156210010 ACRO156211000 ACRO156212500 ACRO156210050
Kyselina L(+)-glutamová 99%
Kyselina L(+)-glutamová
Vzorec: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Teplota varu: 325 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 205 °C (rozkl.)
Hustota: 1,538 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002634
Číslo CAS: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +30.5° to +32.5° (20°C, 589 nm) (c=10, 2N HCl) (on dried substance)
Titration with NaOH 98.5 to 100.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Arsenic oxide (As2O3) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Other amino acids not detectable