Tlačiť
D-(-)-Glutamic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (R)-2-Aminopentanedioic acid, (R)-(-)-Glutamic acid, (R)-(-)-2-Aminopentanedioic acid, D(-)-2-Aminopentanedioic acid, D(-)-α-Glutamic acid, D(-)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, H-D-Glu-OH, (R)-(-)-α-Glutamic acid, (R)-(-)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
G1001-100G G1001-1G G1001-25G G1001-5G
SIALG1001-100GEA 844.78 EUR
SIALG1001-100G SIALG1001-1G SIALG1001-25G SIALG1001-5G
D-(-)-Glutamic acid, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Glutamic acid
Vzorec: C₅H₉NO₄
Mw: 147.13
Teplota varu: 325
Teplota tavenia: 213
Hustota: 1.533 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00063112
Číslo CAS: 6893-26-1
EINECS: 230-000-8
Merck Index: 13,04482