Tlačiť
D-(-)-Aspartic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B21184.06 B21184.14 B21184.22
B21184.06EA 38.27 EUR
B21184.06 B21184.14 B21184.22
D-(-)-Aspartic acid ≥99%
D-(-)-Aspartic acid
Purity: 99% CAS No.: 1783-96-6 Molecular Formula: C4H7NO4 Formula Weight: 133.10 Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 1723529 Merck Reference: 14,840 Optical Rotation: -25° (c=1 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00063081
Vzorec: C₄H₇NO₄
Teplota tavenia: >300 °C (rozkl.)
Hustota: 1,66
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063081
Číslo CAS: 1783-96-6
EINECS: 217-234-6
Merck Index: 14,840