Tlačiť
D-(-)-Aspartic acid 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: D-Aminosuccinic acid, D(-)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (R)-(-)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (R)-(-)-Aspartic acid, (R)-()-Aminosuccinic acid, (R)-Aminosuccinic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid, D-Asparaginic acid, D-Aspartic acid, H-D-Asp-OH
204260250 204260050 204261000
ACRO204260250EA 120.57 EUR
ACRO204260250 ACRO204260050 ACRO204261000
D-(-)-Aspartic acid 99+%
D-(-)-Aspartic acid
Vzorec: C₄H₇NO₄
Mw: 133.1
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063081
Číslo CAS: 1783-96-6
EINECS: 217-234-6
Merck Index: 13,00845
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.4 % (105°C, 3 hrs)
Enantiomeric excess ≤0.5 % (L-enantiomer)
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -23.8° to -25.8° (20°C, 589 nm) (c=5, 5 N HCl)
Titration with NaOH ≥99.0 %
Other amino acids ≤0.3 % (TLC)