Tlačiť
L(+)-Sodium lactate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Sodium (S)-2-hydroxypropanoate, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid sodium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, Sodium-(S)-lactate, (S)-(+)-Lactic acid sodium salt, L(+)-Lactic acid sodium salt
71718-10G 71718-50G
SIAL71718-10GEA 125.78 EUR
SIAL71718-10G SIAL71718-50G
L(+)-Sodium lactate, Sigma-Aldrich®
L(+)-Sodium lactate
Vzorec: C₃H₅NaO₃
Mw: 112.06
Číslo MDL: MFCD00066576
Číslo CAS: 867-56-1
EINECS: 212-762-3