Tlačiť
L(+)-Lithium lactate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22084.0100 8.22084.0250
8.22084.0100EA 156.84 EUR
8.22084.0100 8.22084.0250
L(+)-Lithium lactate for synthesis, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lithium lactate
Vzorec: C₃H₅LiO₃
Teplota varu: 200 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065512
Číslo CAS: 27848-80-2
EINECS: 248-692-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 96.01 g/mol