Tlačiť
L(+)-Lithium lactate 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
297610250 297610050 297611000 297615000
ACRO297610250EA 63.78 EUR
ACRO297610250 ACRO297610050 ACRO297611000 ACRO297615000
L(+)-Lithium lactate 99%, pure
L(+)-Lithium lactate
Vzorec: C₃H₅LiO₃
Teplota varu: 200 °C
Teplota tavenia: >75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065512
Číslo CAS: 27848-80-2
EINECS: 248-692-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -13° to -16° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %