Tlačiť
L(+)-Lactic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: (S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
L6402-10G L6402-1G L6402-5G
SIALL6402-10GEA 1040.66 EUR
SIALL6402-10G SIALL6402-1G SIALL6402-5G
L(+)-Lactic acid, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lactic acid
Vzorec: C₃H₆O₃
Mw: 90.08
Teplota varu: 235
Teplota tavenia: ∼53 °C
Hustota: ∼1.385 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064266
Číslo CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 13,05352