L(+)-Lactic acid, anhydrous 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
Purity: 98%
CAS No.: 79-33-4
Molecular Formula: C3H6O3
Formula Weight: 90.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₃H₆O₃ Mw: 90.08 Teplota varu: 119 °C (12 mmHg) Teplota tavenia: 52…54 °C Hustota: 1.22 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00064266 Číslo CAS: 79-33-4 EINECS: 201-196-2 Merck Index: 14,5337 |