L(+)-cystein ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
A10435.0B
A10435.18
A10435.30
AB115193.0050
A10435.0BEA
743.28
EUR
A10435.0B
A10435.18
A10435.30
ABCRAB115193.0050
L(+)-cystein ≥98%
L-cystein
Purity: 98+%
CAS No.: 52-90-4
Molecular Formula: C3H7NO2S
Formula Weight: 121.16
Physical Form: Crystalline powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 1721408
Merck Reference: 14,2781
Optical Rotation: +7.9° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064306
Vzorec:
HSCH₂CH(NH₂)CO₂H Teplota varu: 254 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼ 220 °C (rozkl.) Hustota: 1,523 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064306 Číslo CAS: 52-90-4 EINECS: 200-158-2 Merck Index: 14,2781 |