Tlačiť
L(+)-Norleucin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: H-Nle-OH, H-NorLeu-OH, (S)-2-Aminohexanoic acid, (S)-(+)-Norleucine
M-Clarity™ quality level = MQ200
N6877-10G N6877-1G N6877-5G
SIALN6877-10GEA 725.23 EUR
SIALN6877-10G SIALN6877-1G SIALN6877-5G
L(+)-Norleucin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Norleucin
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Teplota varu: 246 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 113 °C
Číslo MDL: MFCD00064423
Číslo CAS: 327-57-1
EINECS: 206-321-4
Merck Index: 13,06738