Tlačiť
L(+)-Norleucin 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: H-Nle-OH, H-NorLeu-OH, (S)-2-Aminohexanoic acid, (S)-(+)-Norleucine
226040010 226040050
ACRO226040010EA 79.42 EUR
ACRO226040010 ACRO226040050
L(+)-Norleucin 99+%
L(+)-Norleucin
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Teplota varu: 246 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064423
Číslo CAS: 327-57-1
EINECS: 206-321-4
Merck Index: 13,06738
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 4 hrs)
Specific optical rotation +22° to +24° (20°C, 589 nm) (c=2, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Other amino acids (TLC) Not detectable