Tlačiť
L-Arginin hydrochlorid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: L(+)-Arginin hydrochlorid
A14730.0E A14730.22 A14730.36
A14730.0EEA 709.39 EUR
A14730.0E A14730.22 A14730.36
L-Arginin hydrochlorid ≥98%
L-Arginin hydrochlorid
Purity: 98+% CAS No.: 1119-34-2 Molecular Formula: C6H14N4O2.HCl Formula Weight: 210.67 Melting Point: 216° dec. Beilstein Reference: 3631658 Merck Reference: 14,780 Optical Rotation: +22° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064550
Vzorec: C₆H₁₅ClN₄O₂
Mw: 210.66
Teplota tavenia: 216 °C (rozkl.)
Hustota: 1.42
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064550
Číslo CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785