Tlačiť
L(+)-Arginin Ph. Eur., USP, pure
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Varování
A1345.0500 A1345.1000
A1345.0500EA 150.02 EUR
A1345.0500 A1345.1000
L(+)-Arginin Ph. Eur., USP, pure
L(+)-Arginin
Vzorec: C₆H₁₄N₄O₂
Teplota varu: 368 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 238 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002635
Číslo CAS: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785