Tlačiť
L(+)-Arginin 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
104991000 104995000 104990025 104990100
ACRO104991000EA 98.28 EUR
ACRO104991000 ACRO104995000 ACRO104990025 ACRO104990100
L(+)-Arginin 98+%
L(+)-Arginin
Vzorec: C₆H₁₄N₄O₂
Teplota varu: 368 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 223…224 °C (rozkl.)
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002635
Číslo CAS: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Residue after ignition ≤0.3 %
Specific optical rotation +25.8° to +28.5° (20°C, 589 nm) (c=8, 6 N HCl) (on dried substance)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤15 ppm