Tlačiť
D-(-)-Diethyl tartrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2S,3S)-Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (S,S)-(-)-Diethyl tartrate, (2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate, (-)-Diethyl D-tartrate, (S,S)-(-)-Tartaric acid diethyl ester, D(-)-Tartaric acid diethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
213969-25G 213969-5G
SIAL213969-25GEA 97.47 EUR
SIAL213969-25G SIAL213969-5G
D-(-)-Diethyl tartrate, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Diethyl tartrate
Vzorec: C₈H₁₄O₆
Teplota varu: 280 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 17 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00064451
Číslo CAS: 13811-71-7
EINECS: 237-458-8