D-(-)-Diethyl tartrate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonymá:
(2S,3S)-Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (S,S)-(-)-Diethyl tartrate, (2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate, (-)-Diethyl D-tartrate, (S,S)-(-)-Tartaric acid diethyl ester, D(-)-Tartaric acid diethyl ester
Purity: 99%
CAS No.: 13811-71-7
Molecular Formula: C8H14O6
Formula Weight: 206.19
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: 17°
Boiling Point: 280°
Beilstein Reference: 1727143
Optical Rotation: -26.5° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00064451
Vzorec:
C₈H₁₄O₆ Teplota varu: 280 °C Teplota tavenia: 17 °C Hustota: 1,205 Teplota vzplanutia: 93 °C (199 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064451 Číslo CAS: 13811-71-7 EINECS: 237-458-8 |