Tlačiť
D-(-)-Diethyl tartrate (made from unnatural tartaric acid) 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (2S,3S)-Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (S,S)-(-)-Diethyl tartrate, (2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate, (-)-Diethyl D-tartrate, (S,S)-(-)-Tartaric acid diethyl ester, D(-)-Tartaric acid diethyl ester
200340250 200341000 200345000
ACRO200340250EA 89.45 EUR
ACRO200340250 ACRO200341000 ACRO200345000
D-(-)-Diethyl tartrate (made from unnatural tartaric acid) 99%
D-(-)-Diethyl tartrate
Vzorec: C₈H₁₄O₆
Teplota varu: 280 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 17 °C
Hustota: 1,2 g/cm³
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064451
Číslo CAS: 13811-71-7
EINECS: 237-458-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -7.5° to -9° (20°C, 589 nm) (neat)