(+)-Dimethyl-L-tartrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
172490250
172491000
172495000
ACRO172490250EA
43.72
EUR
ACRO172490250
ACRO172491000
ACRO172495000
(+)-Dimethyl-L-tartrate 99%
(+)-Dimethyl-L-tartrate
Vzorec:
C₆H₁₀O₆ Teplota varu: 157…159 °C (15hPa) Teplota tavenia: 48…50 °C Hustota: 1,3403 g/cm³ (15 °C) Teplota vzplanutia: >112 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064437 Číslo CAS: 608-68-4 EINECS: 210-166-8 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +20° to +22° (20°C, 589 nm) (10% in water) |
Elemental Analysis | 5.22 to 5.65 % (N) |