Tlačiť
(+)-Dimethyl-L-tartrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Dimethyl (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate, (R,R)-(+)-Tartaric acid dimethyl ester, (R,R)-(+)-Dimethyl tartrate, L(+)-Tartaric acid dimethyl ester, (+)-Dimethyl L-tartrate
172490250 172491000 172495000
ACRO172490250EA 43.72 EUR
ACRO172490250 ACRO172491000 ACRO172495000
(+)-Dimethyl-L-tartrate 99%
(+)-Dimethyl-L-tartrate
Vzorec: C₆H₁₀O₆
Mw: 178.14
Teplota varu: 157…159 °C (15hPa)
Teplota tavenia: 48…50 °C
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064437
Číslo CAS: 608-68-4
EINECS: 210-166-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +20° to +22° (20°C, 589 nm) (10% in water)
Elemental Analysis 5.22 to 5.65 % (N)