Tlačiť
L(+)-Glutamin
Dodávateľ: PanReac AppliChem
A1420.0250 A1420.1000
A1420.0250EA 137.59 EUR
A1420.0250 A1420.1000
L(+)-Glutamin
L(+)-Glutamin
Vzorec: C₅H₁₀N₂O₃
Teplota varu: 355 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 185…186 °C
Hustota: 1,5326 g/cm³ (130 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008044
Číslo CAS: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM