Tlačiť
L(+)-Asparagin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
A0884-100G A0884-10MG A0884-1KG A0884-25G A0884-500G
SIALA0884-100GEA 220.22 EUR
SIALA0884-100G SIALA0884-10MG SIALA0884-1KG SIALA0884-25G SIALA0884-500G
L(+)-Asparagin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Asparagin
Vzorec: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
Teplota varu: 343 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 234…235 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064401
Číslo CAS: 70-47-3
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 12,00872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f3bc8a15c3e973916b0a6ca62d12f6953e5a027&vid=3d09743d0834d64e4719e8295f634c39195c571f&prid=web&clid=SAPDAM