L(+)-Asparagin, anhydrous 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B21473.0E
B21473.22
B21473.36
B21473.0EEA
1457.68
EUR
B21473.0E
B21473.22
B21473.36
L(+)-Asparagin, anhydrous 99%
L(+)-Asparagin
Purity: 99%
CAS No.: 70-47-3
Molecular Formula: C4H8N2O3
Formula Weight: 132.12
Melting Point: 234-236° dec.
Beilstein Reference: 1723527
Merck Reference: 14,837
MDL No.: MFCD00064401
Vzorec:
H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H Teplota varu: 343 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 234…236 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064401 Číslo CAS: 70-47-3 EINECS: 200-735-9 Merck Index: 14,837 |