Tlačiť
(S)-(-)-2-Chloropropionic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-(-)-2-Chloropropanoic acid
L09427.06 L09427.14
L09427.06EA 67.29 EUR
L09427.06 L09427.14
(S)-(-)-2-Chloropropionic acid 98%
(S)-(-)-2-Chloropropionic acid
Purity: 99% CAS No.: 29617-66-1 Molecular Formula: C3H5ClO2 Formula Weight: 108.53 Flash Point: 107°(225°F) Refractive Index: 1.4345 Melting Point: 4° Boiling Point: 187° Beilstein Reference: 1720257 UN No.: 2511 MDL No.: MFCD00064205
Vzorec: H₃CCHClCOOH
Mw: 108.52
Teplota varu: 187 °C
Teplota tavenia: 4 °C
Hustota: 1.270
Teplota vzplanutia: 107 °C (225 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064205
Číslo CAS: 29617-66-1
EINECS: 411-150-5
OSN: 2511
ADR: 8 III