Tlačiť
Síran nikelnatý hexahydrát ≥99.97% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
53130.18 53130.30
53130.18EA 121.37 EUR
53130.18 53130.30
Síran nikelnatý hexahydrát ≥99.97% (metals basis)
Síran nikelnatý hexahydrát
Purity: 99.97% min CAS No.: 10101-97-0 Molecular Formula: NiO4S.6H2O Formula Weight: 262.86 (154.77anhy) Physical Form: Lump Density: 2.070 Appearance: Green Odour: Odourless pH: 4.3-4.7 Merck Reference: 14,6517 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149813
Vzorec: NiSO₄·6H₂O
Mw: 262.85
Teplota tavenia: 840
Hustota: 2.070
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149813
Číslo CAS: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
OSN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,6517