Tlačiť
Síran železnatý heptahydrát 98.0-105.0% Ph. Eur.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
24246.295EA 83.72 EUR
24246.295 24246.460
Síran železnatý heptahydrát 98.0-105.0% Ph. Eur.
Síran železnatý heptahydrát
Appearance: Light green, crystalline powder or bluish-green crystals, efflorescent in air.
Pozor: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Vzorec: FeSO₄·7H₂O
Mw: 278.02
Teplota tavenia: 64
Hustota: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149719
Číslo CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98.0 - 105.0 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification (SO₄) Passes test
Identification (Fe) Passes test
pH (5 %) 3.0 - 4.0
Cl (Chloride) ≤ 200 ppm
Elemental impurities (Cr) ≤ 50 ppm
Elemental impurities (Co) ≤ 25 ppm
Elemental impurities (Cu) ≤ 50 ppm
Elemental impurities (Ni) ≤ 50 ppm
Ferric ions ≤ 0.3 %
Mn (Manganese) ≤ 0.1 %
Zn (Zinc) ≤ 50 ppm
Residual solvents Unlikely by manuf.process
Residual metal catalysts (skip lot):
As (Arsenic) ≤ 2 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 20 ppm
Hg (Mercury) ≤ 2 ppm
Pb (Lead) ≤ 5 ppm
V (Vanadium) ≤ 2 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test