Tlačiť
Ruthenium(IV) oxide hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
463760-1G 463760-5G
SIAL463760-1GEA 90.25 EUR
SIAL463760-1G SIAL463760-5G
Ruthenium(IV) oxide hydrate, Sigma-Aldrich®
Vzorec: O₂Ru·H₂O
Hustota: 6,97 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00149846
Číslo CAS: 32740-79-7
EINECS: 234-840-6