Ruthenium(IV) oxide hydrate ≥99.99% (metals basis) Ru 54-60%, Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
43403.14
43403.03
43403.06
43403.14EA
2831.56
EUR
43403.14
43403.03
43403.06
Ruthenium(IV) oxide hydrate ≥99.99% (metals basis) Ru 54-60%, Premion®
Ruthenium(IV) oxide hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 32740-79-7
Molecular Formula: RuO2.xH2O
Formula Weight: 133.07(anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: Black
Melting Point: 1200° subl.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00149846
Vzorec:
O₂Ru·H₂O Mw: 151.08 Teplota tavenia: 1200 °C (subl.) Hustota: 6.97 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149846 Číslo CAS: 32740-79-7 EINECS: 234-840-6 OSN: 1479 |