Tlačiť
Ruthenium(IV) oxide hydrate (≥54% Ru)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
11803.06 11803.03 11803.14
11803.06EA 613.26 EUR
11803.06 11803.03 11803.14
Ruthenium(IV) oxide hydrate (≥54% Ru)
Ruthenium(IV) oxide hydrate
CAS No.: 32740-79-7 Molecular Formula: O2Ru.xH2O Formula Weight: 133.07(anhy) Physical Form: Powder Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00149846
Oxidation
Vzorec: O₂Ru·H₂O
Mw: 151.08
Teplota tavenia: 1200 °C (subl.)
Hustota: 6.97 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149846
Číslo CAS: 32740-79-7
EINECS: 234-840-6
OSN: 1479