Tlačiť
Ruthenium(IV) oxide hydrate (> 54% Ru)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
197430010 197430050 197430250
ACRO197430010EA 94.93 EUR
ACRO197430010 ACRO197430050 ACRO197430250
Ruthenium(IV) oxide hydrate (> 54% Ru)
Ruthenium(IV) oxide hydrate
Vzorec: O₂Ru·H₂O
Mw: 151.08
Hustota: 6.97
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149846
Číslo CAS: 32740-79-7
EINECS: 234-840-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Black Powder
Assay ≥54 % (Ru)