Tlačiť
Platinium(IV) oxide hydrate Pt 79-84%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Platinum(IV) oxide xhydrate, Adam's type catalyst, Platinum dioxide hydrate, Platinum(IV) oxide hydrate, ADAMS' CATALYST
211920010 211920050 211920250
ACRO211920010EA 240.34 EUR
ACRO211920010 ACRO211920050 ACRO211920250
Platinium(IV) oxide hydrate Pt 79-84%
Platinium(IV) oxide hydrate
Vzorec: O₂Pt·H₂O
Mw: 245.09
Teplota tavenia: 450
Hustota: 10.2
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066964
Číslo CAS: 52785-06-5
EINECS: 215-223-0
OSN: 1479
ADR: 5.1 I
Merck Index: 12,07686
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown to black Powder
Assay 79 to 84 % (Pt)
Surface area ≥90 m²/g (BET)