Tlačiť
Platinium(IV) oxide monohydrate 99.8% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
211930010 211932500 211930050
ACRO211930010EA 277.58 EUR
ACRO211930010 ACRO211932500 ACRO211930050
Platinium(IV) oxide monohydrate 99.8% (trace metals basis)
Platinium(IV) oxide monohydrate
Vzorec: O₂Pt·1H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066964
Číslo CAS: 12137-21-2
EINECS: 215-223-0
OSN: 1479
ADR: 5.1,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown to black Powder
Surface area ≥80 m²/g
Total trace metal impurities ≤2000 ppm
Platinum (Pt) 77.6 to 82 %