Iridium(IV) oxide dihydrate ≥99.99% (metals basis) Ir ≥ 73%, Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43051.03
43051.06
43051.03EA
819.09
EUR
43051.03
43051.06
Iridium(IV) oxide dihydrate ≥99.99% (metals basis) Ir ≥ 73%, Premion®
Iridium(IV) oxide dihydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 30980-84-8
Molecular Formula: IrO2.2H2O
Formula Weight: 260.23 (224.20anhy)
Physical Form: Powder
Vzorec:
IrO₂·2H₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011065 Číslo CAS: 30980-84-8 EINECS: 234-743-9 |