Tlačiť
Dusičnan nikelnatý hexahydrát ≥97.0% (by complexometric analysis), crystallised, Purum p.a. analytical reagent
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
72253-250G 72253-1KG
72253-250GEA 94.13 EUR
72253-250G 72253-1KG
Dusičnan nikelnatý hexahydrát ≥97.0% (by complexometric analysis), crystallised, Purum p.a. analytical reagent
Dusičnan nikelnatý hexahydrát
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Vzorec: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Mw: 290.79
Teplota varu: 137 Dec. (on heating)
Teplota tavenia: 56.7 °C
Hustota: 2.050 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149805
Číslo CAS: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
OSN: 2725
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,06596
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 97.0 - 103.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 500 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm