Tlačiť
Dusičnan nikelnatý hexahydrát, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06721.0100 1.06721.0250 1.06721.1000
1.06721.0100EA 83.72 EUR
1.06721.0100 1.06721.0250 1.06721.1000
Dusičnan nikelnatý hexahydrát, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dusičnan nikelnatý hexahydrát
Vzorec: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Mw: 290.79
Teplota varu: 137
Teplota tavenia: 56.7
Hustota: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00149805
Číslo CAS: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
OSN: 2725
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,06596
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 940 g/l (20 °C)
Melting Point 56.7 °C
Molar Mass 290.81 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 136.7 °C (1013 hPa)
Density 2.05 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer