Tlačiť
Dusičnan nikelnatý hexahydrát Ni ≥ 19,8%, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12222.36 12222.A3
12222.36EA 66.59 EUR
12222.36 12222.A3
Dusičnan nikelnatý hexahydrát Ni ≥ 19,8%, tech.
Dusičnan nikelnatý hexahydrát
CAS No.: 13478-00-7 Molecular Formula: N2NiO6.6H2O Formula Weight: 290.80 (182.70anhy) Physical Form: Flake Density: 2.05 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Green Odour: Odourless Melting Point: 56.7° Boiling Point: 137° Solubility: Soluble in water, alcohol Merck Reference: 14,6513 UN No.: 2725 MDL No.: MFCD00149805
Nickel plating, manufacturing of ceramic Colours
Vzorec: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Teplota varu: 137 °C
Teplota tavenia: 56,7 °C
Hustota: 2,05
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149805
Číslo CAS: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
OSN: 2725
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,6513