Tlačiť
Dusičnan nikelnatý hexahydrát ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10816.06 10816.18 10816.30
10816.06EA 91.33 EUR
10816.06 10816.18 10816.30
Dusičnan nikelnatý hexahydrát ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Dusičnan nikelnatý hexahydrát
Purity: 99.9985% CAS No.: 13478-00-7 Molecular Formula: N2NiO6.6H2O Formula Weight: 290.80 (182.70anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.05 Appearance: Green Odour: Odourless Melting Point: 56.7° Boiling Point: 137° Merck Reference: 14,6513 UN No.: 2725 MDL No.: MFCD00149805
Vzorec: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Mw: 290.79
Teplota varu: 137 °C
Teplota tavenia: 56.7
Hustota: 2.05
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149805
Číslo CAS: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
OSN: 2725
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,6513