Tlačiť
Dusičnan železitý nonahydrát 98.0-101.0% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
33315.A3 33315.36 33315.F7 33315.PG
33315.A3EA 227.44 EUR
33315.A3 33315.36 33315.F7 33315.A7
Dusičnan železitý nonahydrát 98.0-101.0% ACS
Dusičnan železitý nonahydrát
Purity: 98.0-101.0% CAS No.: 7782-61-8 Molecular Formula: FeN3O9.9H2O Formula Weight: 403.99 (241.86anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.684 Appearance: Pale purple Odour: Acidic Melting Point: 47° Boiling Point: 125° dec. Solubility: Freely soluble in water, alcohol, acetone. Slightly soluble in cold and concentrated HNO3 Merck Reference: 14,4027 UN No.: 1466 MDL No.: MFCD00149708
Vzorec: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Teplota varu: 125 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 47 °C
Hustota: 1,684
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149708
Číslo CAS: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
OSN: 1466
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,4027