Tlačiť
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát 96, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Cobalt dinitrate hexahydrate, Cobaltous nitrate hexahydrate
22910.264EA 120.97 EUR
22910.264 22910.468
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát 96, TECHNICAL
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát
Vzorec: Co(NO₃)₂·6H₂O
Mw: 291.03
Teplota tavenia: 57
Hustota: 1.88 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149647
Číslo CAS: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
OSN: 1477
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,02469
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 96 %